Learn More
2-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705411 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10533871 5 g Frasco de vidrio 5 g
10316680 100 g Frasco de vidrio 100 g
10376720 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10705411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128740010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-75-5
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00011688
Clave InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nombre IUPAC 2-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 47.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 214.0°C to 216.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Cantidad 1 kg
Número UN 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Índice Merck 15, 6707
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
Viscosidad 1.35 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido