Learn More
2-Nitrophenol, ≥99% (HPLC), For Environmental Analysis, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15663970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15663970 25 g Glass Bottle 25 g
1 options
Código de producto. 15663970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3344425G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for environmental analysis,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Punto de fusión 45°C
Color Yellow
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 102°C (215.6°F)
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C6H5NO3
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Número MDL MFCD00011688
Cantidad 25 g
Número UN UN1663
Beilstein 775403
Sinónimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
Clave InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 139.11
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (HPLC)