Learn More
2-nitrofenol-3,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophenol-d4 |
| CAS | 93951-78-1 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5-d4-ol','6-nitro- (9CI), 2-Nitrophenol-D4, 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetradeuterionitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene-d4, o-Nitrophenol-d4, 2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.1334 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0521 |