Learn More
2-nitrofenol-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophenol-13C6 |
| CAS | 1675732-68-9 |
| Fórmula molecular | 13C6H5NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O=[N]([13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=[13C]1O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-nitrofenol-13C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 145.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.05 |