Learn More
2-Nitronaftaleno, TRC
Código de producto. 30003251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003251 250 mg 250 miligramos
30011271 1 g 1 g
30008764 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496860250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-89-5
Fórmula molecular C10 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Sinónimo Naphthalene, 2-nitro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Nitronaphthalene (ACI), β-Nitronaphthalene
Nombre IUPAC 2-nitronaftaleno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitronaphthalene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0477