Learn More
Ácido 2-nitrioisoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitroisophthalic Acid |
| CAS | 21161-11-5 |
| Fórmula molecular | C8H5NO6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | -Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 2-Nitroisophthalic Acid, 3-Carboxy-2-nitrobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-nitrobenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0117 |