Learn More
2-Nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353137 100 mg 100 miligramos
11343137 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13546.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
2-Nitroimidazole, is used as an antibiotic in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitroimidazol se utiliza como antibiótico en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en acetona, acetato de butilo, etanol, acetato de etilo y metanol.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y ácidos anhidros. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-73-1
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00005185
Clave InChI YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
Nombre IUPAC 2-nitro-1h-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroimidazole
Punto de fusión ∽287°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Beilstein 116444
Índice Merck 14,921
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. Soluble in acetone,butyl acetate,ethanol,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 98%