Learn More
2-Nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645072 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10095903 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187572500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-73-1
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00005185
Clave InChI YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
Nombre IUPAC 2-nitro-1h-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287°C
Color Verde caqui a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 914
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkaline h2o- insoluble in acidic h2o,soluble in methanol,ethanol,acetone,ethyl,acetate and butyl acetate,practically insoluble in ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitroimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.