Learn More
2-Nitrofurán, TRC
Código de producto. 30475557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475557 250 mg -
30469237 1 g -
30473486 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493840250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-39-2
Fórmula molecular C4H3NO3
Peso molecular (g/mol) 113.07
Sinónimo NSC 59983, Nitrofuran
Nombre IUPAC 2-nitrofurano
SMILES [O-][N+](=O)c1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrofuran
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0113