Learn More
2-Nitrofluoreno-d9, TRC
Código de producto. 30464335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464335 1 mg 1 miligramo
30481996 10 mg -
30467162 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30464335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4938421MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128008-87-7
Fórmula molecular C13 D9 N O2
Peso molecular (g/mol) 220.2715
Sinónimo 9H-Fluorene-1,2,3,4,5,6,8,9,9-d9, 7-nitro- (9CI), 7-Nitro-9H-fluorene-1,2,3,4,5,6,8,9,9-d9, 2-Nitrofluorene-1,3,4,5,6,7,8,9,9-d9, 2-Nitrofluorene-d9, 2-Nitrofluorene-D9, 2-Nitro-9H-fluorene-d9
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,8,9,9-nonadeuterio-7-nitrofluoreno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c(c([2H])c3C2([2H])[2H])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrofluorene (D9)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1198