Learn More
2-Nitrofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462078 5 g 5 g
15472078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55744.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-57-8
Fórmula molecular C13H9NO2
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00001117
Clave InChI XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
PubChem CID 11831
ChEBI CHEBI:1224
Nombre IUPAC 2-nitro-9H-fluorene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrofluorene
Punto de fusión 156°C to 158°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo