Learn More
2-nitroetanol, TRC
Código de producto. 30466727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466727 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30466727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49184025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Fórmula molecular C2H5NO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
SMILES OCC[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-nitroetanol
Peso molecular (g/mol) 91.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0269