Learn More
2-Nitroetanol, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413268 5 g 5 g
11423268 25 g 25 g
11433268 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17681.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-48-9
Fórmula molecular C2H5NO3
Peso molecular (g/mol) 91.066
Número MDL MFCD00007405
Clave InChI KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
Nombre IUPAC 2-nitroetanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroethanol
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.27
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4451
Cantidad 5 g
Beilstein 1633753
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.07
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico