Learn More
2-Nitroetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102374 5 g Frasco de vidrio 5 g
10684925 25 g Frasco de vidrio 25 g
10192944 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10102374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397960050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-48-9
Fórmula molecular C2H5NO3
Peso molecular (g/mol) 91.07
Número MDL MFCD00007405
Clave InChI KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
Nombre IUPAC 2-nitroetanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroethanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.2920g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 206.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4445
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.292
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitroethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.