Learn More
2-Nitrodibenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30483353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483353 10 g 10 g
30481671 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49583510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6639-36-7
Fórmula molecular C12 H7 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 229.25
Sinónimo Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
Nombre IUPAC 2-nitrodibenzotiofeno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrodibenzothiophene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0197