Learn More
2-Nitrochalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493358 25 g 25 g
11483358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17763.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7473-93-0
Fórmula molecular C15H11NO3
Peso molecular (g/mol) 253.257
Número MDL MFCD00031069
Clave InChI KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5337611
Nombre IUPAC (E)-3-(2-nitrofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrochalcone
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 97%