Learn More
Cianuro de 2-nitrobencilo, TRC
Código de producto. 30475752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475752 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49542510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzylcyanide
CAS 610-66-2
Fórmula molecular C8 H6 N2 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzeneacetonitrile','2-nitro-, Acetonitrile','(o-nitrophenyl)- (7CI,8CI), 2-Nitrobenzeneacetonitrile, (2-Nitrophenyl)acetonitrile, (o-Nitrophenyl)acetonitrile, 2-Nitrobenzyl cyanide, NSC 99338, o-Nitrobenzacetonitrile, o-Nitrobenzyl cyanide, 2-Nitrophenylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
Nombre IUPAC 2-(2-nitrofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 162.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0429