Learn More
Clorhidrato de 2-nitrobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433148 1 g 1 g
11443148 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18900.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24835-08-3 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies. Also reactant involved in synthesis of tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions, aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition, squaryliamides for mannosyltransferase inhibition and fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-nitrobencilamina puede usarse en estudios de síntesis química. También como reactante para la síntesis de tetrahidroisoquinolinas mediante reacciones Heck-aza-Michael, soportes de aminometilamina para la inhibición del factor Xa, escuariliamidas para la inhibición de la manosiltransferasa y colorantes fluorescentes de benzotiadiazol con absorción de dos fotones.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24835-08-3
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.611
Número MDL MFCD00136280
Clave InChI BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 2-nitrobenzylamine hcl, 2-nitrobenzyl amine hcl, acmc-1co7n, o-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrobenzyl amine hydrochloride, 2-nitrobenzenemethanamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanaminehydrochloride
PubChem CID 12235442
Nombre IUPAC (2-Nitrofenil)metanamina; Clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 98%