Learn More
Bromuro de 2-nitrobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Nitrobenzyl bromide is used in the preparation of S-2-nitrobenzyl-cysteine by reaction with L-cysteine. It is also used for the introduction of the 2-nitrobenzyl protecting group in organic synthesis. It plays an important role in the production of expectorant agent. Further, it is employed for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. In addition to this, it is used in the preparation of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de 2-nitrobencilo se utiliza en la preparación de S-2-nitrobencil-cisteína por reacción con L-cisteína. También se utiliza para la introducción del grupo de protección de 2-nitrobencilo en la síntesis orgánica. Juega un papel importante en la producción de agentes expectorantes. Además, se emplea para bloquear sin protección de péptidos tiofosforilados o que contienen cisteína en soluciones acuosas. Asimismo, se utiliza en la preparación de (R)- y (S)-3-amino-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, bases, aminas y agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzyl bromide |
| Punto de fusión | 45°C to 48°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 638991 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.04 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |