Learn More
Bromuro de 2-nitrobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444484 5 g 5 g
11454484 25 g 25 g
11464484 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13127.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Nitrobenzyl bromide is used in the preparation of S-2-nitrobenzyl-cysteine by reaction with L-cysteine. It is also used for the introduction of the 2-nitrobenzyl protecting group in organic synthesis. It plays an important role in the production of expectorant agent. Further, it is employed for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. In addition to this, it is used in the preparation of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-nitrobencilo se utiliza en la preparación de S-2-nitrobencil-cisteína por reacción con L-cisteína. También se utiliza para la introducción del grupo de protección de 2-nitrobencilo en la síntesis orgánica. Juega un papel importante en la producción de agentes expectorantes. Además, se emplea para bloquear sin protección de péptidos tiofosforilados o que contienen cisteína en soluciones acuosas. Asimismo, se utiliza en la preparación de (R)- y (S)-3-amino-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, bases, aminas y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3958-60-9
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00007184
Clave InChI HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 45°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 638991
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza ≥98%