Learn More
Bromuro de 2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10408110 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148310050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3958-60-9
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD00007184
Clave InChI HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzyl bromide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Br
Cantidad 5 g
Beilstein 05, I, 164
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.