Learn More
Alcohol de 2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492877 100 g 100 g
11482877 25 g 25 g
11402887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15496.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-25-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
The o-nitrobenzyl group (o-NB) is utilized frequently in polymer and materials science. It covers the use of based cross-linkers for photodegradable hydrogels, o-NB side chain functionalization in (block) copolymers, o-NB side chain functionalization for thin film patterning, o-NB for self-assembled monolayers, photo cleavable block copolymers, and photo cleavable bioconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El grupo o-nitrobencilo (o-NB) se utiliza con frecuencia en la ciencia de polímeros y materiales. Cubre el uso de entrecruzadores basados para hidrogeles fotodegradables, la funcionalización de la cadena lateral de o-NB en copolímeros (bloque), la funcionalización de la cadena lateral de o-NB para patrones de película fina, o-NB para monocapas autoensambladas, copolímeros de bloque fotoescindibles y bioconjugados fotoescindibles.
Solubilidad
Soluble en agua 5000 mg/l a 20 grados Celsius.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-25-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007186
Clave InChI BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
PubChem CID 11923
Nombre IUPAC (2-nitrofenol)metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 270°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2046649
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 5000mg/L 20 deg Celsius.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.