Learn More
Alcohol de 2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482877 25 g 25 g
11492877 100 g 100 g
11402887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15496.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-25-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
The o-nitrobenzyl group (o-NB) is utilized frequently in polymer and materials science. It covers the use of based cross-linkers for photodegradable hydrogels, o-NB side chain functionalization in (block) copolymers, o-NB side chain functionalization for thin film patterning, o-NB for self-assembled monolayers, photo cleavable block copolymers, and photo cleavable bioconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El grupo o-nitrobencilo (o-NB) se utiliza con frecuencia en la ciencia de polímeros y materiales. Cubre el uso de entrecruzadores basados para hidrogeles fotodegradables, la funcionalización de la cadena lateral de o-NB en copolímeros (bloque), la funcionalización de la cadena lateral de o-NB para patrones de película fina, o-NB para monocapas autoensambladas, copolímeros de bloque fotoescindibles y bioconjugados fotoescindibles.
Solubilidad
Soluble en agua 5000 mg/l a 20 grados Celsius.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-25-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007186
Clave InChI BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
PubChem CID 11923
Nombre IUPAC (2-nitrofenol)metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 270°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2046649
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 5000mg/L 20 deg Celsius.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzyl alcohol