Learn More
Cloruro de 2-nitrobenzoico, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582631 25 g Frasco de vidrio 25 g
10445485 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232310050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-14-0
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.57
Número MDL MFCD00007131
Clave InChI BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
Nombre IUPAC cloruro de 2-nitrobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzoyl chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17°C to 20°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCl
Índice de refracción 1.5666 to 1.5686
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.