Learn More
2-nitrobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30468193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468193 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30468193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49501850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 191.107
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0194