Learn More
2-Nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925611 10 g Frasco de vidrio 10 GR
11945611 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128470100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 612-24-8 | Molecular Formula: C7H4N2O2 | Molecular Weight: 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-24-8
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00007044
Clave InChI SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
Nombre IUPAC 2-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.8°C to 111.8°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 165.0°C (16.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 09,374
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.