Learn More
2-Nitrobenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444353 5 g 5 g
11454353 25 g 25 g
11464353 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10941.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-24-8 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
ET catalysis of Au25 in intramolecular cascade reaction of 2-nitrobenzonitrile, from which 2-amniobenzamide (a precursor of significant pharmaceuticals20,21) is produced with high yield. fluorodenitration of 2-nitrobenzonitrile with Rb18F in DMSO gave an 85% yield of the 18F-labelled benzonitrile after only 20 minutes at 150°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ET catálisis de Au25 en cascada intramolecular de 2-nitrobenzonitrilo, a partir de la cual 2-amniobenzamida (un precursor de los farmacéuticos significativos 20,21) con alto rendimiento. La fluorodenitración de 2-nitrobenzonitrilo con RbF18 en DMSO prdujo un rendimiento del 85 % del benzonitrilo marcado con 18F después de solo 20 minutos a 150 °C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-24-8
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00007044
Clave InChI SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
Nombre IUPAC 2-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzonitrile
Punto de fusión 107°C to 111°C
Punto de ebullición 165°C (16 mmHg)
Olor Almond-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 638987
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza ≥98%