Learn More
Ácido 2-nitrobenzoico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 855997-63-6 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H N O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-nitro- (9 CI), 6-Nitrobenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Nitrobenzoic-d4 Acid, o-Nitrobenzoic Acid-d4, 2-Nitrobenzoic Acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C(=O)O)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.1436 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.047 g/mol |
| Mostrar más |