Learn More
Ácido 2-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30474238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474238 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30474238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49351510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzoic acid
CAS 552-16-9
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219