Learn More
Ácido 2-nitrobenzoico, 95%
Código de producto. 10617631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 GR
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617631 250 g Frasco de vidrio 250 g
10607631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10453215 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10006003 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10617631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278322500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS : 552-16-9 | C7H5NO4| 167,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-16-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007137
Clave InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzoic acid
Nombre de nota 85-90%
% mín. CAS 85.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C to 148.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COOH
Cantidad 250 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Índice Merck 14, 6589
Información de solubilidad Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación