Learn More
Ácido 2-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448573 2500 g 2500 g
11428573 100 g 100 g
11438573 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10393.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
It is employed as a synthetic reagent and can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7. It also finds its use as a reagent for protection of amine groups and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo sintético y puede funcionar como suplemento de crecimiento para la cepa KU-7 de pseudomonas fluorescens. También encuentra su uso como reactivo para la protección de grupos de aminas y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-16-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007137
Clave InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzoic acid
Punto de fusión 146°C to 149°C
Densidad 1.58
Cantidad 2500 g
Beilstein 1910632
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 95%