Learn More
2-Nitrobenzhidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479247 25 g 25 g
11469247 5 g 5 g
11489247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21330.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
The reaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with p-nitrobenzhydrazide yeilds the disubstituted product bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La reacción de 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona con p-nitrobenzhidrazida genera bis-(p-nitrobenzhidrazino)-1,4-naptquinona de producto disustituido.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-26-8
Fórmula molecular C7H7N3O3
Peso molecular (g/mol) 181.151
Número MDL MFCD00007598
Clave InChI LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3781218
Nombre IUPAC 2-nitrobenzohidrazida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzhydrazide
Punto de fusión 119°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 394754
Información de solubilidad Soluble in methanol(almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%