Learn More
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571181 100 g Frasco de vidrio 100 g
10561181 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128431000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1694-92-4
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.61
Número MDL MFCD00007430
Clave InChI WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
Nombre IUPAC Cloruro de 2-nitrobencenosulfonil
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 63.0°C to 67.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO2ClC6H4NO2
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 67
Fieser 06,419
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.