Learn More
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457084 100 g 100 g
11447084 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21522.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    92.65€ / 100 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride acts as a reagent to form 2-nitrobenzenesulfonyl derivatives of alcohols and amines. It is also involved in the selective cleavage with thiophenol without displacement of the nitro group. Further, it is used in the preparation of renin inhibitors. In addition to this, it finds application as an anticonvulsant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo actúa como reactivo para formar derivados de 2-nitrobencenosulfonilo de alcoholes y aminas. También participa en la escisión selectiva con tiofenol sin desplazamiento del grupo nitro. Además, se utiliza en la preparación de inhibidores de la renina. Asimismo, se aplica como anticonvulsivo.
Solubilidad
Soluble en tolueno, tetrahidrofurano, cloruro de metileno, acetato de etilo y dimetilformamida. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1694-92-4
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.611
Número MDL MFCD00007430
Clave InChI WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
Nombre IUPAC Cloruro de 2-nitrobencenosulfonil
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 64°C to 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 521155
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride,ethyl acetate and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.62
Porcentaje de pureza 97%