Learn More
2-Nitrobencenosulfonohidrazida, TRC
Código de producto. 30428699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428699 10 mg -
30419118 100 mg 100 miligramos
30423932 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN90141510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5906-99-0
Fórmula molecular C6H7N3O4S
Peso molecular (g/mol) 217.2
Sinónimo 2-Nitrobenzene-1-sulfonohydrazide
Nombre IUPAC 2-nitrobenzenosulfonohidrazida
SMILES NNS(=O)(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonohydrazide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O4S/c7-8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0157