Learn More
2-Nitrobencenosulfonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487637 5 g 5 g
11369569 10 g 10 g
11497637 25 g 25 g
11407647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11487637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15689.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5455-59-4 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
It is applied as a reagent for synthesis of medium-ring amines via N-alkylation, e.g. with ω-bromo alkanols under Mitsunobu conditions (DEAD/PPh3), and cyclization of the resulting ω-bromo alkylsulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI). It is a carbonic anhydrase inhibitor. It is employed as a reactant involved in synthesis of cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination, pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q2, pyrrolidines, intermolecular C-H insertion reactions and reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como reactivo para la síntesis de aminas de anillo mediano mediante N-alquilación, por ejemplo, con ω-bromo alcanoles en las condiciones de Mitsunobu (DEAD/PPh3), y la ciclización de las ω-bromo alquilsulfonamidas resultantes (Cs2CO3/Bu4NI). Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se emplea como reactante implicado en la síntesis de compuestos de nitrógeno cíclico mediante hidroaminación intramolecular, huperzina-Q2 alcaloide de licopodio pentacíclico, pirrolidinas, reacciones de inserción C-H intermoleculares y reactante implicado en la aminación intermolecular de alcoholes de alilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5455-59-4
Fórmula molecular C6H6N2O4S
Peso molecular (g/mol) 202.18
Número MDL MFCD00009807
Clave InChI GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
PubChem CID 138510
Nombre IUPAC 2-nitrobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonamide
Punto de fusión 188°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2214215
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.19
Porcentaje de pureza ≥98%