Learn More
2-Nitrobenzenesulfonamide, 96%, ACROS Organics™
Código de producto. 10656174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10656174 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10656174 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonamide
CAS 5455-59-4
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189°C to 194°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6N2O4S
Fórmula lineal O2NC6H4SO2NH2
Número MDL MFCD00009807
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 68
Sinónimo 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
Clave InChI GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-nitrobenzene-1-sulfonamide
Peso molecular (g/mol) 202.18
PubChem CID 138510
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Crystalline Powder