Learn More
Cloruro de 2-nitrobencenosulfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428710 50 g Frasco de vidrio 50 g
10275970 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161330500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7669-54-7
Fórmula molecular C6H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 189.62
Número MDL MFCD00007128
Clave InChI NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
Nombre IUPAC (2-nitrofenil) tiohipoclorito
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 75.0°C
Color Dorado a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4SCl
Cantidad 50 g
Beilstein 06, I, 157
Fieser 01,745; 04,359; 06,419; 08,360; 10,277; 15,217
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.