Learn More
Cloruro de 2-nitrobencenosulfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415667 50 g 50 g
11405667 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23627.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189.613 g/mol
2-Nitrobenzenesulfenyl chloride is used as a reagent for N-protection as N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivatives, in amino acids and peptides and nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-nitrobencenosulfenilo se utiliza como reactivo para la N-protección como derivado del N-2-nitrofenilsulfenilo (Nps), en aminoácidos y péptidos, y nucleósidos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos de la humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7669-54-7
Fórmula molecular C6H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 189.613
Número MDL MFCD00007128
Clave InChI NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
Nombre IUPAC (2-nitrofenil) tiohipoclorito
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 473741
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.62
Porcentaje de pureza 98%