Learn More
Tetrafluoroborato de 2-nitrobencenodiazonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 365-33-3 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N3 O2 . B F4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | tetrafluoroborato de 2-nitrobencenodiazonio |
| Peso molecular (g/mol) | 236.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0333 |