Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-nitrobencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314346 1 g 1 g
11324346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19963.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190788-59-1
Fórmula molecular C12H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 249.07
Número MDL MFCD02179447
Clave InChI VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3699568
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(2-nitrofenil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7708824
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08
Porcentaje de pureza ≥98%