Learn More
2-Nitrobenceno-1,4-diol, TRC
Código de producto. 30427236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427236 100 mg
30413855 50 mg
30427326 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900973100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16090-33-8
Fórmula molecular C6H5NO4
Peso molecular (g/mol) 155.11
Nombre IUPAC 2-nitrobenceno-1,4-diol
SMILES Oc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzene-1,4-diol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0219