Learn More
2-Nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489070 10 g 10 g
11499070 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14084.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-15-1 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-15-1
Fórmula molecular C7H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 166.136
Número MDL MFCD00007976
Clave InChI KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzamide, benzamide, o-nitro, benzamide, 2-nitro, 2-carbamoylnitrobenzene, nitrobenzamide, nitro-benzamide, 2-nitro-benzamide, benzamide,2-nitro, benzmide, 2-nitro, wln: zvr bnw
PubChem CID 11876
Nombre IUPAC 2-nitrobenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzamide
Punto de fusión 174°C to 178°C
Punto de ebullición 317°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1950928
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 98%