Learn More
2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 552-89-6 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 151.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0269 |