Learn More
Semicarbazona de 2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 16004-43-6 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde','o-nitro-','semicarbazone (6CI,7CI,8CI), 2-[(2-Nitrophenyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone, NPSCA, o-Nitrobenzaldehyde semicarbazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 208.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0596 |