Learn More
2-nitrobenzaldehído, Mikromol™
Descripción
2-nitrobenzaldehído, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 552-89-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O |
| Mostrar más |