Learn More
2-nitrobenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30050591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050591 25 mg 25 miligramos
17992186 100 mg 100 miligramos
30458006 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050591 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0003.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-nitrobenzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Nombres de analitos o componentes 2-Nitrobenzaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Nitrobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
Nombre IUPAC 2-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 151.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0269 g/mol