Learn More
2-nitrobenzaldehído-d4, TRC
Código de producto. 30469582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469582 5 mg 5 miligramos
30468768 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4921275MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-69-7
Fórmula molecular C7 2H4 H N O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Nitrobenzaldehyde D4
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C=O)c1[2H])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 155.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0521