Learn More
2-Nitrobenzaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934801 500 g Frasco de plástico 500 g
10645562 25 g Frasco de plástico 25 g
10544061 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128405000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-89-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Clave InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nombre IUPAC 2-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 41.0°C to 44.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 153.0°C (23.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 07,243
Índice Merck 14,6587
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, agujas y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.