Learn More
2-Nitrobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490413 25 g 25 g
11400423 100 g 100 g
11410423 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11501.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    43.65€ / 25 g
    Ahorro 9.08€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
2-Nitrobenzaldehyde is used as a starting material in synthetic chemistry. It is used as an intermediate during the synthesis of Indigo dye. It is involved in the preparation of colorants such as Indigo carmine. Further, it serves as a useful photoremovable protecting group as well as utilized in the preparation of o-nitrophenylethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrobenzaldehído se utiliza como material de partida en la química sintética. Se utiliza como intermedio durante la síntesis del tinte índigo. Participa en la preparación de colorantes como el carmín de índigo. Asimismo, sirve como grupo protector fotolábil útil, además de utilizarse en la preparación de o-nitrofeniletilenglicol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-89-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.121
Número MDL MFCD00007132
Clave InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nombre IUPAC 2-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 43°C to 46°C
Punto de ebullición 153°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 742624
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,6587
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzaldehyde